Merck
ES5156
GreenSep Cyano SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 20 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
製品種目
GreenSep
メーカー/製品名
ES Industries 138291-GS-CN
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 20 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GreenSep Cyano is a high surface area Cyano bonded material designed for SFC resulting in a high surface area loading.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GreenSep is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)