Merck
ES5074
GreenSep 4-Ethyl Pyridine SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
製品種目
GreenSep
メーカー/製品名
ES Industries 115191-GS-PYE4
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
4-ethyl pyridine phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
使用pH
2-8
分離法
supercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GreenSep 4-Ethyl Pyridine is an alternative to and provides different selectivity to GreenSep Ethyl Pyridine (2- ethyl pyridine). The chromatogram below shows the separation of chemicals such as ibuprofen, ketoprofen and niflumic acid, without peak shape modifiers, and is a prime example of the superior peak shape performance obtainable with the GreenSep 4-Ethyl Pyridine column.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
GreenSep is a trademark of ES Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)