安全性情報
EMB2159
Sorghum Flour (C, N, S, Isotopes)
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
メーカー/製品名
Elemental Microanalysis Limited
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
詳細
IRMS Standard OAS / Isotope
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Nitrogen and Sulphur
Isotope Ratio: δ 13C, δ 15N, δ 34S
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
EMB2159-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)