テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 100 mg cheese in 40 mL vial
SPME fiber: 65 μm Carbowax/divinylbenzene StableFlex (57336-U)
extraction: 65 °C 15 min (headspace)
desorption process: 250 °C, 1 min
column: Nukol, 15 m × 0.25 mm, 0.25 μm (24106-U)
oven: 50 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min
inj. temp.: 250 °C
injection: splitless/split (closed 1 min), 250°C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm liner
sample: Parmesan cheese
適合性
application for SPME
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.
法的情報
アナライト
詳細
Nonanoic acid
Isovaleric acid
Methyl undecanoate
Butyric acid
Valeric acid
Acetic acid
Octanoic acid
Propionic acid
Hexanoic acid
Isobutyric acid
Decanoic acid
Heptanoic acid
2-Ethylhexanoic acid
Dodecanoic acid
すべて表示 (14)
標準
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)