Merck
96-0327
GCによる水中の溶媒分析、SPB®-1 SULFUR、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: solvents at 20 ppb in 4 mL water + 25% NaCl in 4 mL vial
SPME fiber: carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: immersion, 10 min, rapid stirring
desorption process: 270 °C, 5 min
column: SPB-1 SULFUR, 30 m × 0.32 mm I.D., 4.0 μm film (24158)
oven: 50°C (2 min) to 150°C at 10°C/min
inj. temp.: splitless (closed 2 min), 260°C, 0.75 mm I.D. liner
detector: FID
carrier gas: helium, 30 cm/sec
適合性
application for SPME
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
environmental
forensics and toxicology
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ethyl acetate
    3-Methyl-2-butanone
    Methanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)