Merck
90152
Supelco
N4,N4-Diethyl-2-methyl-1,4-benzenediamine hydrochloride
suitable for GC, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
214.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
90152-VAR:
90152-BULK:
90152-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)