Merck
89125
Supelco
Suberic acid-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
別名:
Octanedioic acid-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberic acid-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C2H14O4
分子量:
180.15
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
89125-BULK:
89125-VAR:
89125-1MG:
89125-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)