Merck
854178-U
Supelco
PTFE/ブチルセプタム付きクリンプシール(Pharma-Fix)
gold seal (magnetic with 5 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE-faced butyl septum
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
硬度
50 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
直径×厚み
20 mm × 3.0 mm
フィッティング
thread for 20 mm
適合性
for use with CTC 500
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Recommended for: CE HS500 and HS800 autosamplers
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)