Merck
854157
Supelco
ヘッドスペースバイアル, 平面瓶口, 平底
volume 50 mL, pkg of 93 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
物質
clear glass
特徴
closure type crimp seal, 20 mm (not included)
包装
pkg of 93 ea
利用可能性
not available in USA
外径
30 mm
直径× H
30 mm × 100 mm
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)