Merck
845102
TOYOPEARL GigaCap® S-650S MiniChrom Column
phase sulphonyl, 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
別名:
MiniChrom
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品845102は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
物質
PEEK
製品種目
TOYOPEARL®
特徴
counter ion Na+
特定アナライト
IgG
メーカー/製品名
Tosoh 45102
パラメーター
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 8 mm
ベッド容積
5 mL
Matrix
polymeric particle platform
マトリックス活性基
sulphonyl phase
粒径
35 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
3-13
キャパシティ
156 g/L±20 adsorption capacity (hIgG)
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MiniChrom columns for TOYOPEARL® and TSKgel® are pre-packed with the most popular ion exchange, mixed-mode, hydrophobic interaction or affinity media. These columns are available in 5 mL volume, 8 mm ID x 10 cm L, and can be operated with standard laboratory LC systems. MiniChrom columns for TOYOPEARL and TSKgel provide:
  • Direct connection to common laboratory LC Systems
  • Easy parameter screening and method optimization
  • Fast small scale purification
  • Reliable and reproducible results
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol, 0.15 M NaCl.
その他情報
Columns are tolerant to aqueous buffers and salt solutions, 1 mol/L alkaline solutions, 1 mol/L non-oxidizing mineral acids, 8 mol/L urea, 6 mol/L guanidine hydrochloride, non-halogenated organic solvents and detergents. They are not compatible with strong oxidants and halogenated solvents.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Toyopearl GigaCap is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)