Merck
821962
TSKgel® DNA-STAT (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
別名:
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品821962は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® DNA-STAT HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L23
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 21962
パラメーター
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
0.3-0.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
150 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
5 μm
使用pH
3-10
分離法
anion exchange
関連するカテゴリー
詳細
TSKgel DNA-STAT columns are packed with 5μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered anion exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity, low operating pressure and rapid analysis. Applications for the TSKgel DNA-STAT columns include the separation of: DNA fragments, nucleic acids and nucleotides.
物理的形状
Shipped in DI water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)