Merck
821816
TSKgel® SuperMPHZ-N (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
製品821816は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® SuperMPHZ-N Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 21816
パラメーター
0.4 mL/min flow rate
60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4.6 mm
Matrix
polystyrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
粒径
3 μm
分離法
size exclusion (SEC)
関連するカテゴリー
詳細
Tosoh′s innovative multi-pore technology is now also available in 3, 4 and 6 micron TSKgel® SuperMultiporeHZ columns and guard columns. Three columns, varying in linear range, are available. The base material of each TSKgel SuperMultiporeHZ column is poly(styrene/divinylbenzene). Particles in TSKgel SuperMultiporeHZ columns and guard columns are mono-disperse in size and exhibit a broad range of pore sizes. Each particle, by design, has an extended linear calibration curve, thereby greatly diminishing the presence of inflection points in chromatograms.
物理的形状
Column can only be used in THF solvent.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)