Merck
818386
TSKgel® SuperQ-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 8 mm, ammonium ion, quaternary phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
製品818386は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 7.5 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
物質
glass
認証
suitable for USP L23
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 18386
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 8 mm
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
10 μm
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel SuperQ-5PW columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are modified with a strong anion exchanger. The resulting product exhibits very high protein capacities. TSKgel SuperQ-5PW is used for the separation and analysis of proteins, oligonucleotides and other biologically active molecules. TSKgel SuperQ-5PW columns have the same backbone chemistry and selectivity as the bulk process scale resins TSKgel SuperQ-5PW (20) and (30) and Toyopearl SuperQ-650.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)