安全性情報
805148
TSKgel® G4000SW (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 60 cm × 21.5 mm, diol phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品805148は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSK-GEL®サイズ排除(SWタイプ)HPLCカラム, phase diol, L × I.D. 60 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L20
suitable for USP L59
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 05148
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
60 cm × 21.5 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
diol phase
粒径
17 μm
ポアサイズ
450 Å
使用pH
2.5-7.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As the first generation of silicia based SEC columns, the TSKgel G4000SW columns provide excellent separation of proteins and other biomolecules. TSKgel G4000SW columns are available in 13μm particle size in Glass and Stainless Steel analytical columns. Particle sizes of 13 and 17μm are used to pack 30cm and 60cm x 21.5mm ID columns, respectively, for semi-preparative purifications.
物理的形状
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)