Merck
797-0015
US EPA法TO-17: GCによる揮発性物質の分析、 VOCOL®、Collection/Desorption、Air Toxics使用
suitable for GC, application for air monitoring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 10-50 ng each analyte introduced onto tube (calibration standard, Cat. No. 41900)
adsorbent tube: Air Toxics (glass) (25086)
column: VOCOL, 60 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm film (24154)
oven: 37 °C (4 min) to 200 °C at 4 °C/min, hold 10 min
detector: FID
carrier gas: helium, 2 mL/min
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
法的情報
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    1,4-Dichlorobenzene
    Styrene
    Ethylbenzene
    Toluene
    Methylene chloride
    o-Xylene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Chlorobenzene
    1,2-Dichloropropane
    1,1-Dichloroethylene
    1,2-Dichloroethane
    Vinyl chloride
    Hexachlorobutadiene
    Benzene
    1,2-Dichlorobenzene
    1,1,2-Trichloroethane
    cis-1,3-Dichloropropene
    1,1,1-Trichloroethane
    Carbon tetrachloride
    Chloromethane
    Bromomethane
    1,2,4-Trichlorobenzene
    m-Xylene
    Chloroform
    Trichloroethylene
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    1,3,5-Trimethylbenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    p-Xylene
    cis-1,2-Dichloroethene, analytical standard
    1,1-Dichloroethane
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,2-Dibromoethane
    すべて表示 (33)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)