テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 50 ppb each in 1.5 mL saturated salt water, pH 7.2
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: 20 min immersion with rapid stirring
column: 5% phenyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 60 °C (1 min) to 300 °C at 12 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (0.75 mm I.D. liner), 270 °C
detector: MS (m/z = 45-400, 0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 30 cm/sec
適合性
application for SPME
アプリケーション
environmental
food and beverages
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)