Merck
794-0047
GCによる水中の準揮発性物質の分析、PTE-5、SPME処理、7 μm PDMS使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: water spiked with PAHs and phthalates at 50 ppb
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 7 μm (57302)
extraction: direct immersion in water, 15 min (rapid stirring)
column: 5% Phenyl Polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, SLB-5ms, 28471-U)
oven: 60 °C (3 min), 10 °C/min to 320 °C
inj. temp.: 280 °C
detector: MS, scan range m/z = 45-465 at 0.6 sec/scan
carrier gas: helium, 40 cm/sec at 60 °C
適合性
application for SPME
アプリケーション
environmental
food and beverages
アナライト
詳細
    Fluorene
    Di-n-butyl phthalate, analytical standard, ampule of 5000 mg
    Acenaphthene-d10
    Acenaphthylene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    Dibenz[a,h]anthracene
    Diethyl phthalate
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Perylene-d12
    Phenanthrene
    Pyrene
    Anthracene
    Chrysene
    Naphthalene
    Acenaphthene
    Benzo[b]fluoranthene
    Dimethyl phthalate
    すべて表示 (21)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)