Merck
72656
Supelco
N-Tigloylglycine
analytical standard
別名:
N-Tiglylglycine, N-[(2E)-2-Methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NO3
CAS番号:
分子量:
157.17
Beilstein:
2206218
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CNC(/C(C)=C/C)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h3H,4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10)/b5-3+
InChI Key
WRUSVQOKJIDBLP-HWKANZROSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Tigloylglycine is an amino acid metabolite, reportedly identified as a urinary marker for characterizing tuberculosis treatment failure.
アプリケーション
N-Tigloylglycine may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in human and animal urine samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72656-VAR:
72656-50MG:
72656-BULK:
72656-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Gas chromatography-mass spectrometry profiles of urinary organic acids in healthy captive cheetahs (Acinonyx jubatus)
Tordiffe WSA, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1049(2), 8-15 (2017)
Urinary metabolite markers characterizing tuberculosis treatment failure
Luis L, et al.
Metabolomics, 13(10), 124-124 (2017)
Solid phase extraction procedure for urinary organic acid analysis by gas chromatography mass spectrometry
Liu A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 806(2), 283-287 (2004)