Merck
72513
Supelco
2-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]エチルメタクリラート
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H17N3O3
CAS番号:
分子量:
323.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
96-98 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCCc1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C18H17N3O3/c1-12(2)18(23)24-10-9-13-7-8-17(22)16(11-13)21-19-14-5-3-4-6-15(14)20-21/h3-8,11,22H,1,9-10H2,2H3
InChI Key
VCYCUECVHJJFIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)