Merck
713-0917
HPLCによる加水分解β-シクロデキストリンの分析、TSKgel® G-Oligo-PW
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: TSKgel G-Oligo-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 60 °C
detector: RI
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
food and beverages
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)