69027
別名:
セバシン酸ジ(2-エチルヘキシル), セバシン酸ジ(2-エチルヘキシル)エステル, セバシン酸ジオクチル
1 of 10
Sigma-Aldrich
84822
セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)
8.14576
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Supelco
84818
290831
CDS000559
セバシン酸ジオクチル
525197
アジピン酸ビス-(2-エチルヘキシル)
Y0002022
Plastic additive 24
692360
テトラキス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホウ酸ナトリウム
246077
セバシン酸ジエチル
460214
アジピン酸ジイソデシル
analytical standard
100
≥97%
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
n20/D 1.450 (lit.)
212 °C/1 mmHg (lit.)
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
neat
2-30°C
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
標準物質
10 - Combustible liquids
awg
69027-BULK: 69027-VAR: 69027-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。