安全性情報
68302
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
濃度
160 mM Na2CO3
5 mM NaHCO3
テクニック
ion chromatography: suitable
適合性
application tested
詳細
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
アプリケーション
Metrohm IC application note : AN-D-003 :Hemodialysis solutions
関連事項
Visit the IC Portal to learn more
調製ノート
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68302-BULK:
68302-1L:
68302-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)