Merck
67282-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥85,800
¥85,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥85,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115730
NACRES:
SB.52
¥85,800
Check Cart for Availability
製品名
BIOshell 160Å Peptide C18 Guard Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
9000 psi max. pressure (600 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
0.5 cm × 3.0 mm
表面積
65 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
2.0 μm
ポアサイズ
160 Å pore size
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Shell thickness: 0.4 μm
Solid Core: 1.2 μm
Extent of labeling: 4.0%
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)