Merck
64833
Supelco
In-line impinger trap w/ 20mm thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
包装
pkg of 1
テクニック
active air sampling: suitable
L
152 mm (6 in.)
キャップ直径
20 mm
インピンジャー容積
15 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
Threaded Midget Impinger - 20mm threads, standard glass stem. 6-dram vial (22mL) included.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート