Merck
64695
Supelco
Receiving Vessel
size 10 mL, ground joint
別名:
受器, 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
包装
pkg of 1
サイズ
10 mL
適合性
for use with Liquid/Liquid Extractor-Concentrator Kit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート