Merck
59477
Optimize Technologies社製Spectra-Physics用HPLCポンプ部品
for use with 8800, 8810, Isochrom, P-Series, Spectra Physics A3102-010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Spectra Physics A3102-010
適合性
for use with 8800, 8810, Isochrom, P-Series
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Offers optimal concentricity.        
  • Specifically cut in relation to the grain of the crystal lattice.         Maximal resistance to breakage.        
  • Superior wear characteristics.       
  • Proprietary attachment of the rod to the piston ferrule ensures concentricity.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)