Merck
59465-U
Opti-Max® inlet check valve
for use with LC-6A, LC-10AS, Shimadzu 228-12353-91
別名:
Optimize Technologies HPLC Pump Part for Shimadzu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
SB.51
フォーム
solid
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Shimadzu 228-12353-91
適合性
for use with LC-6A, LC-10AS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)