product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
5.5% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
カラムL × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
90 m2/g
マトリックス
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
粒径
5.0 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
operating pH range
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
法的情報
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
資料
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.