Merck
582710-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥104,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥104,000
Check Cart for Availability
製品名
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
1.4% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
1000 Å pore size
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
BIOshell IgG 1000 Å C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The sterically protected C18 bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å C18 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
アナリシスノート
The target analytes include monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)