product name
Nitinol-core (NIT) SPMEファイバー・ポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with manual holder, size 23s ga
物質
blue hub (metallic)
metal alloy fiber
サイズ
23s ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating
適合性
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
資料
A comparison between Carboxen®/PDMS coated nitinol core and fused silica core adsorbent SPME fibers for factors, such as coating process, testing process, inertness, raw materials, and durability.
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.