Merck
57439-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS/DVB, Overcoated, for use with autosampler or manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm (Coating thickness includes 65 μm + 10 μm OC (overcoating))
別名:
SPME表面保護処理ファイバーポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥129,000
¥129,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥129,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
NACRES:
NB.21
¥129,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
SPMEファイバーアセンブリー、ポリジメチルシロキサン/ジビニルベンゼン(PDMS/DVB), df 75 μm(Coating thickness includes 65 μm coating + 10 μm OC (overcoating), needle size 23 ga, pkg of 3 ea, fiber L 1 cm
物質
StableFlex fiber (Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB))
notched pink hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
詳細
Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB) fiber overcoated with a layer of PDMS.
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (Coating thickness includes 65 μm coating + 10 μm OC (overcoating))
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS/DVB coating, Overcoated Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with autosampler or manual
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「より安全な溶媒と助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
揮発性または半揮発性分析物(MW 50-300+)のマトリックスまたはヘッドスペースへの直接浸漬分析用
アプリケーション
  • 魚類サンプル中の多環芳香族炭化水素の測定用に、ジルコニウム金属有機構造体/二硫化モリブデンコーティングを施した固相マイクロ抽出 Arrow とガスクロマトグラフィー質量分析計を組み合わせたもの: この研究では、魚類中の多環芳香族炭化水素の検出における PDMS/DVB SPME ファイバーの有効性を強調し、環境および食品安全アプリケーションにおけるその可能性を示しています(Yuan Y, Lin X, Li T, 2019)。
  • 水中の 6 種類の農薬の同時分析に対する新しい 60 μm ポリエチレングリコール固相マイクロ抽出ファイバーアセンブリの適用性: この研究では、水サンプル中の複数の農薬を効率的かつ同時に分析するための SPME ファイバーの使用法を示し、環境モニタリングおよび化学分析におけるその価値を強調しています(Pereira A, Silva E, Cerejeira MJ, 2014)。
  • ファイバー上で誘導体化を行う固相マイクロ抽出による大気オゾンのパッシブサンプリング: この研究は、オゾンのパッシブエアサンプリングと分析における SPME ファイバーの有用性を実証し、環境モニタリングと大気化合物の分析に有用なツールを提供します(Lee IS, Tsai SW, 2008)。
  • ファイバー上で誘導体化を行う固相マイクロ抽出装置による空中フルフラールの拡散サンプリング: この出版物は、空中フルフラールの捕捉と分析における SPME ファイバーの応用を紹介し、空気品質モニタリングと産業環境での使用に焦点を当てています(Tsai SW, Kao KY, 2006)。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J H Han et al.
Journal of food science, 73(8), E349-E355 (2008-11-21)
Physical properties of whey protein isolate (WPI) coating solution incorporating ascorbic palmitate (AP) and alpha-tocopherol (tocopherol) were characterized, and the antioxidant activity of dried WPI coatings against lipid oxidation in roasted peanuts were investigated. The AP and tocopherol were mixed
Cristina Sala et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(11), 3492-3497 (2004-05-27)
The influence of vine training and sunlight exposure on the 3-alkyl-2-methoxypyrazines contents in musts and wines was studied by means of two previously reported methods based on headspace solid-phase micro-extraction. Experimental samples were monitored throughout grape ripening and wine making.
A P Arisseto et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(12), 1832-1839 (2012-08-23)
Selected commercial processed foods available in the Brazilian market (306 samples) were analysed for furan content using a validated gas chromatography-mass spectrometry method preceded by headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME-GC/MS). Canned and jarred foods, including vegetable, meat, fruit and sweet
Alfredo Koch et al.
Phytochemistry, 71(17-18), 2190-2198 (2010-10-23)
2-Methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) contributes a bell pepper aroma to many grape cultivars and has a reported aroma threshold of ∼2 ng L(-1) in water. The purpose of this study was twofold: (1) develop a procedure using headspace solid phase micro-extraction combined
Amy J Scott-Thomas et al.
BMC pulmonary medicine, 10, 56-56 (2010-11-09)
Pseudomonas aeruginosa infections are associated with progressive life threatening decline of lung function in cystic fibrosis sufferers. Growth of Ps. aeruginosa releases a "grape-like" odour that has been identified as the microbial volatile organic compound 2-aminoacetophenone (2-AA). We investigated 2-AA
資料
新しい表面保護処理SPMEファイバーを用いて裏ごししたプルーンのベビーフードから農薬を抽出する、直接浸漬SPME法を開発しました。
A direct immersion SPME method using a new overcoated SPME fiber was developed for the extraction of pesticides from pureed prune baby food.
Study demonstrates SPME of BPA from an energy drink using an overcoated PDMS/DVB fiber, followed by GC/MS/MS analysis.
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis
プロトコル
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
関連コンテンツ
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。