Merck
57232
Supelco
スペルクリンENVI-8 SPE チューブ
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 30
標識化の程度
14% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
6 mL
マトリックス
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
サンプルマトリックスの互換性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
  • 結合能および回収率を高めるため、14%の高いC量を添加
  • 炭素添加量が多いほど、極端なpH条件に対する耐性も向上します
  • 水性環境サンプルからの汚染物質の洗浄、抽出、および濃縮に最適
  • 廃棄物からの除草剤、殺菌剤、および農薬の抽出に使用
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
57232:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.