安全性情報
57217
Supelco
Supelclean ENVI-Chrom P SPEバルク包装
pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥90,800
¥90,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥90,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥90,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
包装
pkg of 50 g
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
900 m2/g
Matrix
styrene/divinylbenzene
マトリックス活性基
polystyrene-divinylbenzene phase
直径
80-160 μm
ポアサイズ
20-300 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
スチレン/ジビニルベンゼン共重合体
保持メカニズム:逆相または吸着
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液
  • 粒子径:80~160 μm;球状;孔径:110~175 Å;表面積:900 m2/g
  • 特別に洗浄された中性の高架橋スチレンジビニルベンゼン共重合体樹脂で、逆相条件下で多少の親水性を示す疎水性化合物の保持に用いられます。
  • 極端なpH条件にも耐久性があります。
  • 典型的なアプリケ-ションとしては、水系サンプルマトリックスからの芳香族化合物およびフェノ-ル化合物の抽出があります。
  • 水系サンプルからの優先汚染物質指定フェノ-ル類の抽出に用いられます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
57217:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.