安全性情報
57132
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPEチューブ
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
16 EA
¥33,300
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
16 EA
¥33,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
¥33,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit
polypropylene hardware
組成
bed wt., 10 g
包装
pk of 16
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
60 mL
Matrix
magnesium silicate base material
マトリックス活性基
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57132:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)