安全性情報
57106
Supelco
スペルクリンENVI-8 SPE チューブ
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 27
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PTFE frit
glass hardware
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 27
標識化の程度
14% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
サンプルマトリックスの互換性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
  • 結合能および回収率を高めるため、14%の高いC量を添加
  • 炭素添加量が多いほど、極端なpH条件に対する耐性も向上します
  • 水性環境サンプルからの汚染物質の洗浄、抽出、および濃縮に最適
  • 廃棄物からの除草剤、殺菌剤、および農薬の抽出に使用
法的情報
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57106:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)