Merck
56649-U
Supelco
HyperShear Ultra HPLC High Pressure Static Mixer
Binary tee housing assembly, volume 150 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥122,000
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥122,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
(wetted material 316 stainless steel/PEEK)
詳細
Port size, 10-32 CPI (standard HPLC fittngs for 1/16" tubing)
Pressure rated to 18,000 psi
容量
150 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HyperShear Mixers incorporate a highly efficient cross-flow shearing mechanism which produces vortex shear mixing over a wide flow range. This mixing technology typically delivers between 25% to 200% better mixing efficiency compared to conventional packed bed or tortuous path mixers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)