565349-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
別名:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
サイズを選択してください
¥96,700
サイズを選択してください
About This Item
¥96,700
おすすめの製品
製品名
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
6.5% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カラムL × 内径
5 cm × 2.1 mm
表面積
120 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
AQ-C18, polar modified bonding phase
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アナリシスノート
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
低分子とは、通常、分子量900ダルトン未満のイオンおよび化合物を指します。これらの化合物は、さまざまな化学的性質(修飾)を有するシリカ粒子またはモノリス型の固定相を主に用いるHPLC、UHPLCおよびLC-MSを用いて、効率よく分離することが可能です。