Merck
55308-U
Supelco
Supel Tox
volume 6 mL, pk of 30
別名:
Supel Tox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 2 g (1.5g bottom, 500mg top)
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
マトリックス活性基
Tricho MIP coating
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロマトグラフィーによるマイコトキシン分析に先立つ迅速で簡潔な試料クリーンアップへのニーズが、試料準備時間を顕著に低減し、再現性を向上し、そして業界標準の免疫親和性カラムに比べてよりユーザーに優しいSPE カートリッジをもたらしました。さらに、Supel Tox SPEのアプローチは、より少ない機器しか必要とせず、消耗品もほとんど必要ないので、さらなるコスト削減をもたらします。
免疫親和性カラムを使用する場合のマルチステップの「結合及び溶出」ストラテジーとは異なり、 Supel Tox AflaZea、DON 及びTricho SPE カートリッジは、「干渉除去」ストラテジーを用いてアフラトキシン、ゼアラレノン、デオキシニバレニール、及びトリコテセン (タイプ A 及び B)、それぞれの溶出前の洗浄ステップを削除します。 上記の物質及びフモニシン (B1 及び B2) 並びにオクラトキシンA の分析に関連する干渉を取り除くカートリッジも、当社の Supel Tox product の提供物の一部として入手可能です。
特徴および利点
  • Removes interferences associated with mycotoxin analysis.
  • Better reproducibility than the current industry standard, immunoaffinity columns.
  • Time associated with sample preparation is up to ten times faster than that related to immunoaffinity columns.
  • Basic and quick methodology requiring little additional method development.
  • Improved shelf life over immunoaffinity columns due to thermally stable format. No refrigeration required for shipping and storage.
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Supel™ Tox video demonstrates how this SPE product accomplishes mycotoxin sample prep in fewer steps, with better reproducibility and higher sample throughput than IAC.
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.