Merck
56917
Millipore
Hybriscan D kit
Campylobacter, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
別名:
カンピロバクター属用HybriScanD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
product name
HybriScanD、カンピロバクター属用, suitable for microbiology, Rapid test system for the detection of Campylobacter
メーカー/製品名
(HybriScan)
テクニック
microbe id | in situ hybriziation: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Campylobacter spp.
関連するカテゴリー
詳細
HybriScan D Campylobacter is a rapid molecular test system for the qualitative detection of Campylobacter sp. The technology is based on the rRNA as the detection target from the microorganism of interest by means of specific capture and detection probes by sandwich hybridization. The rRNA contained in the sample is captured in a specific microwell binding plate by a specific capture probe. In addition to the capture probe, a detection probe is coupled to the target molecule. The detection is based on an enzyme-substrate reaction that generates a yellow color. The yellow color enables highly sensitive photometric measurement at 450 nm.
アプリケーション
HybriScan D Campylobacter is used for the qualitative detection of Campylobacter spp. such as C. jejunii, C. coli, C. lari, and C. upsaliensis in food, beverages, and water.
特徴および利点
  • Rapid, sensitive, reliable
  • Specific for living cells
  • Time-saving of 2 to 4 days in comparison to cultivation-based assays
  • Easy to handle
  • Minimal sample preparation
  • High sample throughput using 96-well microplates
法的情報
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
関連コンテンツ
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
飲料、水、廃水、食品に含まれる微生物の迅速な分子スクリーニング法