Merck
53594-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥85,300
¥85,300
出荷可能日2025年4月11日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥85,300
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥85,300
出荷可能日2025年4月11日詳細
製品名
Ascentis® Express F5, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L43
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
標識化の程度
5.5% carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 mm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
Matrix
superficially porous particle
マトリックス活性基
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
使用pH
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ascentis Expresガードカラムは、Ascentis Expressカラムの極めて高い性能を保ったまま、高価な分析用カラムを物理的(ろ過)および化学的に保護します。Ascentis Expresガードカラムは、手締めだけで9000 psi(600 bar)までの圧力で連続使用できます。ガードカートリッジは、ガードカラムホルダーを流路から取り外さずに簡単に交換できます。カートリッジには、Ascentis ExpressFused-Core®粒子が充填されています。ガードカラムホルダーは別にご注文ください。
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Iltaf Shah et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 180, 118-128 (2018-02-13)
Research shows that immunoassay techniques are not the best choice for the estimation of vitamin D in human blood samples. The main reasons are that some immunoassays are not able to distinguish between 25-OHD3 and 25-OHD2 vitamin D metabolites. Furthermore
資料
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
プロトコル
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.