安全性情報
52777-U
Supelco
SupelMIP® SPE-アミノグリコシド
bed wt. 50 mg, volume 3 mL, pk of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
製品種目
SupelMIP®
組成
bed wt., 50 mg
包装
pk of 50
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
詳細
SupelMIP SPE系列は、対象の単一の被検体あるいは構造的に関連する被検体のクラスを、極めて高い選択度で抽出するように設計されている高架橋度のポリマーで構成されます。このことは、被検体を模倣するように設計されたテンプレート分子が対象の被検体に立体的かつ化学的に補完的である特定のキャビティあるいはインプリントの形成を誘導するMIP合成の間に選択性が導入されるため可能となります。
分子のモデリング、実験計画法、あるいはスクリーニング法のいずれかによってインプリンティング部位を注意深く設計することによって、結合キャビティを対象の被検体との複数の相互作用ポイントを提供するように操作することができます。これにより固相と被検体の間により強い相互作用が生じます。結果として、SPE技法ではより厳しい洗剤条件が許容され、より清浄な抽出物を得ることができます。抽出選択性が顕著に改善されるため、バックグラウンドが低くなり分析担当者がより低い検出限界を達成することができます。
詳細についてはwww.sigma-aldrich.com/supelmipにアクセスしてください。
アプリケーション
細胞培養、蜂蜜、および動物組織マトリックスからのアミノグリコシド系抗生物質のクラス選択的抽出のために開発
テスト済みのアミノグリコシドには以下が含まれます。ジヒドロストレプトマイシン、ストレプトマイシン、トブラマイシン、カナマイシン、アミカシン、ゲンタマイシン、ネオマイシン、アプラマイシン、スペクチノマイシンおよびハイグロマイシンB。
特徴および利点
  • 複雑なマトリックスの微量分析のための高度に選択的なSPE
  • より低い検出限界を達成します。
  • 大幅な時間とコストの節約
  • MS互換性の改善
法的情報
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
52777-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.