安全性情報
52667-U
Supelco
Discovery® DSC-SAX SPEチューブ
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 2 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
12 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
キャパシティ
0.14 meq/g total capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:アニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合した第4級アミンで、全pH領域で正に荷電した状態を維持します。
  • 対イオンはCl-です。
  • イオン交換容量は約0.14 meq/gです。
  • 弱いアニオン交換体には充分強く結合しない弱いアニオン(カルボン酸など)の抽出に広く用いられています。
  • コンディショニング時に適切なバッファ-を用いて対イオンを変更することで、選択性を変化させることが可能です。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
52667-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)