安全性情報
52626-U
Supelco
Discovery® DPA-6S SPEチューブ
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 EA
¥18,500
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
30 EA
¥18,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥18,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
PE frit (20 μm)
polypropylene
品質水準
組成
bed wt., 250 mg
包装
pk of 30
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
不純物
<5% Water content
Matrix
polyamide resin base material
マトリックス活性基
amide, poly- phase
粒径
50-160 μm
pH範囲
4.5-7.5(surface pH)
かさ密度
0.2‑0.3 g/mL
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:逆相
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液またはメタノール溶液
  • ポリアミド樹脂:粒子径:50~160μm、表面pH:4.5~7.5、嵩比重:0.2~0.3 cm3/g、水分含量:<5%
  • 逆相メカニズムの下で、化合物の水酸基と樹脂のアミド基の間の強い水素結合を介して、水溶液やメタノール溶液からの極性化合物(水酸基、特にフェノール化合物)を吸着するのに用いられます。
  • タンニン、クロロフィル、フミン酸、薬理活性テルペノイド、フラバノイド、没食子酸、カテコールA、プロトカテク酸、フロログルシノールの抽出に最適です。
  • 芳香族カルボン酸および芳香族ニトロ化合物の抽出にも有効です。
  • キノン化合物を不可逆的に吸着します。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52626-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takayuki Asada et al.
Food chemistry, 166, 10-16 (2014-07-24)
An aluminium complex of crude Delaware grape anthocyanins, bearing an ortho-dihydroxyl group on the B ring and/or a p-coumaroyl group as an ester with flavocommelin, was formed and isolated by ethanol precipitation. Using a Discovery DPA-6S short column, selected anthocyanins
Takayuki Asada et al.
Journal of chromatography. A, 1351, 21-28 (2014-06-04)
Isolation techniques for anthocyanidin 3,5-diglucosides and their derivatives from three types of supramolecular pigments were newly developed using two SPE (Discovery DPA-6S and DSC-SCX) cartridges. Initially, malonylawobanin from commelinin supramolecular complex yielded 79.5% with 85.7% purity using DPA-6S, while DSC-SCX
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.