Merck
51679-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Ascentis® Express C8, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L7
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
pkg of 3 ea
標識化の程度
4.8% carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 mm × 3 mm
表面積
120 m2/g
Matrix
superficially porous particle
粒径
2 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ascentis Express Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of Ascentis Express columns. These Ascentis Express guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridges are packed with Ascentis Express Fused-Core® particles. Order guard column holder separately.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.