Merck
51384-U
EXP®フィッティングシステム
hand tight nut and titanium hybrid ferrule, pack of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pack of 1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EXP®フィッティングシステムは、1/16インチのチューブとあらゆる10-32ポートの間を超高圧接続する、高級な調整可能ナットおよびフェラル圧縮フィッティングです。チタンハイブリッドフェラルはあらゆる接続を完全に密封しますが、工具を使用せずに取り外して様々な装置の異なるポート深さに調整できます。このフィッティングシステムにより、フェラルをチューブから切り取って交換する必要がなくなります。
  • 自動調整ゼロデッドボリューム(ZDV)接続
  • 何度も繰り返して使用することを意図しています。
  • 等級:20,000 psi
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)