Merck
509965
Supelco
Model 206 SCOTTY® Regulator
with 1/8-inch tube connector included
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
特徴
gauge (4000psi)
包装
pkg of 1 ea
アプリケーション
environmental
適合性
for use with Scotty HP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Stainless steel body with 316L stainless steel/Elgiloy diaphragm
  • Supply pressure gauge 0-3000 psig
  • Delivery pressure range 0-100 psig (Delivery pressure gauge 0-200 psig)
  • CGA 180 connector
脚注
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
法的情報
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)