Merck
509736
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem
volume 5 μL, 5F-PE-0.47, needle size 26 ga, needle L 70 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,200
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
26 ga
詳細
color (lime)
liquid syringe, fixed needle
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 001953
ニードル長
70 mm
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)