蒸気圧
1 mmHg ( 70 °C)
製品種目
PESTANAL®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
236-238 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
密度
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
506761:
この製品を見ている人はこちらもチェック