安全性情報
502413
Upchurch PEEK Microtight®コネクター
Butt connects 2 pieces of capillary. True zero dead volume design, pkg of 2 ea
別名:
Microtight® Union
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
詳細
zero dead volume
包装
pkg of 2 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Connects 2 pieces of capillary tubing. True zero-dead volume design -- tubing pieces butt together. Use gauge plug (included) to properly seat tubing. Includes 2 MicroFingertight fittings.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)