安全性情報
48825
Supelco
PCBキット3
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
グレード
analytical standard
認証
EPA 505,508,8082,8270
MISA (Canada) Group 27
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
pkg of 1 kit
濃度
200 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
詳細
Polychlorinated biphenyls are highly stable chemical products used in industries as fluids, diluents, hydraulic fluids, and dielectric fluids for capacitors and transformers.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Aroclor 1232 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
  • Aroclor 1248 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 48701Aroclor 1016 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
  • 48705Aroclor 1221 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
  • 48706Aroclor 1242 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
  • 48707Aroclor 1254 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
  • 48704Aroclor 1260 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
50.0 °F
引火点(℃)
10 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polychlorinated biphenyls: Congener-specific analysis of a commercial mixture and a human milk extract.
Safe S.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(1), 24-29 (1985)